Learn More
Sortilin Antibody (334703), DyLight 650, Novus Biologicals™
Código de producto. 18588139 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18588139 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18588139
Marca: Novus Biologicals FAB31541W
Mouse Monoclonal Antibody
Sortilin Monoclonal antibody specifically detects Sortilin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sortilin
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 334703
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 100 kDa NT receptor, Glycoprotein 95, Gp95LDLCQ6, Neurotensin receptor 3, NT3NTR3, sortilin, sortilin 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Sortilin, Ser78-Asn755, Accession # Q99523
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6272
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1