missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SorLA Antibody (3B6B11), Novus Biologicals™

Código de producto. 18563914 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18563914 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18563914

Marca: Novus Biologicals NBP1288820.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SorLA Monoclonal specifically detects SorLA in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno SorLA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3B6B11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
N.º de referencia del gen Q92673
Alias de gen C11orf32, chromosome 11 open reading frame 32, FLJ21930, FLJ39258, gp250, Low-density lipoprotein receptor relative with 11 ligand-binding repeats, LR11LDLR relative with 11 ligand-binding repeats, LRP9, mosaic protein LR11, SorLA, SorLA-1SORLA, sortilin-related receptor, sortilin-related receptor, L(DLR class) A repeats containing, sortilin-related receptor, L(DLR class) A repeats-containing, Sorting protein-related receptor containing LDLR class A repeats
Símbolos de los genes SORL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human SORL1 expressed in E. Coli.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6653
Especificidad de la prueba Specific for SORL1.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.