missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SORL1 Monoclonal Antibody (OTI2D5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA811229S

Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SORL1 Monoclonal antibody specifically detects SORL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
SORL1 | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
Q7Z2W7 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
79054 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
IgG2b |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
OTI2D5 | |
Unconjugated | |
TRPM8 | |
2900010L19Rik; AI596264; AW261561; C11orf32; FLJ21930; FLJ39258; gp250; LDLR relative with 11 ligand-binding repeats; low-density lipoprotein receptor relative with 11 ligand-binding repeats; Lr11; LRP9; mosaic protein LR11; mSorLA; RGD619914; Sorl1; SorLA; SorLA-1; sortilin related receptor 1; sortilin-related receptor; sortilin-related receptor, L(DLR class) A repeats containing; sortilin-related receptor, LDLR class A repeats-containing; sorting protein-related receptor containing LDLR class A repeats | |
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-300 of human TRPM8 produced in E.coli. | |
30 μL | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
SORL1 Monoclonal Antibody (OTI2D5), TrueMAB™, OriGene
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido