Learn More
Sesquioleato de sorbitano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15444979 500 mL 500 ml
15454979 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 15444979
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62648.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Un emulsionante
Sorbitan sesquioleate is an additive found in food, veterinary products, and household items. Sorbitan esters being nonionic surface agents are used as excipients in veterinary medicinal products. Emollient ester of this compound offers a smooth feel 'coated' after-feel to the skin and is used in cosmetics. It acts as a emulsification and lubricating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sesquioleato de sorbitano es un aditivo que se encuentra en alimentos, productos veterinarios y artículos domésticos. Los ésteres de sorbitano, que son agentes superficiales no iónicos, se utilizan como excipientes en medicamentos veterinarios. El éster emoliente de este compuesto ofrece una sensación suave de ‘recubrimiento‘ de la piel y se utiliza en cosméticos. Actúa como agente emulsificante y lubricante.
Solubilidad
Insoluble en agua fría, agua caliente. Soluble en aceite mineral y acetato de etilo.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener el recipiente en un lugar fresco y bien ventilado y proteger de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8007-43-0
Fórmula molecular C42H76O7
Número MDL MFCD00151568
Sinónimo Arlacel™ 83; Span™ 83
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorbitan sesquioleate
Color Amarillo
Forma física Líquido viscoso
Densidad 0.989
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.478
Información de solubilidad Insoluble in cold water,hot water. soluble in mineral oil and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 693.06