Learn More
Sonic Hedgehog/Shh Antibody [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30617614 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30617614 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30617614
Proveedor: Novus Biologicals AF464P
Goat Polyclonal Antibody
Sonic Hedgehog/Shh Polyclonal antibody specifically detects Sonic Hedgehog/Shh in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sonic Hedgehog/Shh
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Sonic Hedgehog/Shh N-Terminus, Cys25-Gly198 (Lys122Arg), Accession # Q62226
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Signaling Pathway, Stem Cells, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6469
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG