missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonic Hedgehog/Shh Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30624010 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30624010 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30624010

Marca: Novus Biologicals AF464M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Sonic Hedgehog/Shh Polyclonal antibody specifically detects Sonic Hedgehog/Shh in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sonic Hedgehog/Shh
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Sonic Hedgehog/Shh N-Terminus, Cys25-Gly198 (Lys122Arg), Accession # Q62226
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Signaling Pathway, Stem Cells, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6469
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.