missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonic Hedgehog/Shh Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5093459 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18770614 0.025 mL 25 microlitros
18785273 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18770614 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222139SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

Sonic Hedgehog/Shh Polyclonal specifically detects Sonic Hedgehog/Shh in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Dilución Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:400
Alias de gen HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Inmunógeno A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human SHH protein (between residues 1-75) [UniProt Q15465]
Cantidad 0.025 mL
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.