missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonic Hedgehog/Shh Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18785273 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18785273 0.1 mL 0.10 ml
18770614 0.025 mL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785273

Marca: Novus Biologicals NBP222139

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

Sonic Hedgehog/Shh Polyclonal specifically detects Sonic Hedgehog/Shh in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Inmunógeno A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human SHH protein (between residues 1-75) [UniProt Q15465]
Cantidad 0.1 mL

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.