missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonic Hedgehog/Shh Antibody (5H4), Novus Biologicals™

Código de producto. 18785493 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18785493 0.1 mL 0.10 ml
18108561 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18785493 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222126

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

Sonic Hedgehog/Shh Monoclonal specifically detects Sonic Hedgehog/Shh in Human, Mouse, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sonic Hedgehog/Shh
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5H4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 32867229), Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación Ascites with 0.03% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q15465
Alias de gen HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Símbolos de los genes SHH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human Sonic Hedgehog (amino acids 26-170) expressed in E. coli. [UniProt# Q15465]
Peso molecular del antígeno 49.6 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Signaling Pathway, Stem Cells, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6469
Especies diana Human, Mouse, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.