missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Somatostatin R5/SSTR5 Antibody (SR1723), Novus Biologicals™

Código de producto. 18695374 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18695374 50 μg 50 microlitros
18651044 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18695374 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32230050ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Somatostatin R5/SSTR5 Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin R5/SSTR5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Somatostatin R5/SSTR5
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1723
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen somatostatin receptor 5, somatostatin receptor subtype 5, somatostatin receptor type 5, SS5R, SS-5-R, SS5-R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Somatostatin R5/SSTR5 (Uniprot #: P35346)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6755
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.