missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Somatostatin R2/SSTR2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18571133 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18571133 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18571133

Marca: Novus Biologicals NB100745370.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications

Somatostatin R2/SSTR2 Polyclonal specifically detects Somatostatin R2/SSTR2 in Human, Rat, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Somatostatin R2/SSTR2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:250, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500
Formulación Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen somatostatin receptor 2, somatostatin receptor type 2, SRIF-1, SS2R, SS-2-R, SS2-R
Símbolos de los genes SSTR2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues E(355) T Q R T L L N G D L Q T S I(369) of human SSTR2A.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6752
Especificidad de la prueba Detects Somatostatin Receptor 2A in human and rat samples.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.