Learn More
Memmert™ Software AtmoCONTROL conforme a la FDA
Código de producto. 17100005 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17100005
Marca: Memmert™ ICO240FDAQ1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumple con los requisitos de uso de conjuntos de datos almacenados electrónicamente y firmas electrónicas establecidos en la normativa 21 CFR apartado 11 de la Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
  • Licencia básica para leer el registro de datos de una unidad (solo para unidades con TwinDISPLAY)
  • Los documentos respectivos a la IQ/OQ están disponibles en alemán e inglés (sin recargo)
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Solo para unidades con TwinDISPLAY
Para utilizar con (equipo) ICO240