Learn More
Memmert™ Software AtmoCONTROL para IF750plus
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Incubadora IF750plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Software AtmoCONTROL conforme a la FDA
- Cumple con los requisitos de uso de conjuntos de datos almacenados electrónicamente y firmas electrónicas establecidos en la normativa 21 CFR apartado 11 de la Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
- Licencia básica para el control de una unidad
- Los documentos respectivos a la IQ/OQ están disponibles en alemán e inglés (sin recargo)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Reglamento 21 CFR Parte 11 de la Food and Drug Administration (FDA) de EE. UU. |
| Para utilizar con (equipo) | Incubadora IF750plus |
| Tipo | Software |