Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta SoftFit-L™ en gradillas con bisagras
Descripción
Obtenga la precisión que espera de las muestras de su pipeta siempre con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
- La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
- Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 200 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras |
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Modelo | 200 L |
| Longitud (imperial) | 1,97 in |
| Longitud (métrico) | 5,00 cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Rack con bisagras |
| Mostrar más |