Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta SoftFit-L™ en gradillas con bisagras
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11525494
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
200 μL
300 μl
1000 μL
1200 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad unitSize
11525494 1000 μL Estéril paquete de 768
11393393 20 μL Estéril paquete de 960
11535494 200 μL Estéril paquete de 960
12328532 1000 μL No estéril paquete de 768
11585464 200 μL No estéril paquete de 960
11545474 300 μl No estéril paquete de 960
11333403 300 μl Estéril paquete de 960
12318502 20 μL No estéril paquete de 960
12378512 1200 μL No estéril paquete de 768
11565494 1200 μL Estéril paquete de 768
10 options
Código de producto. 11525494
Marca: Thermo Scientific™ 3781HR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga la precisión que espera de las muestras de su pipeta siempre con las puntas de pipeta.
Obtenga la precisión que espera de las muestras de su pipeta siempre con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
  • La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
  • Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1000 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras
Volumen (métrico) 1000 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo 1000 L
Longitud (imperial) 3,39 in
Longitud (métrico) 8,61 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Formato Rack con bisagras
Estilo de punta Universal
Código de color Azul
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS LiteTouch
Línea de productos SoftFit L