Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Empty Racks for use with SoftFit-L Reload Inserts and Reload System Towers
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8459010
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip
Rainin LTS LiteTouch
Cantidad:
10 Racks/Pk., 5 Paq./Cs.
8 Racks/Caja, 4 Paq./Cs
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 8
Código de producto. 11565484
Marca: Thermo Scientific™ 3704ER
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ART SoftFit-L™ empty racks, when used in conjunction with SoftFit-L reload towers and inserts, offer an environmentally friendly packaging option with less plastic waste than traditional racks. Compatible with ART SoftFit-L reload inserts and reload towers.
Las gradillas vacías ART SoftFit L™ de Thermo Scientific™, en combinación con las torres de recarga e insertos SoftFit-L, ofrecen una opción de embalaje respetuosa con el medio ambiente con menos residuos de plástico que las gradillas tradicionales.Compatible con insertos de recarga y torres de recarga ART SoftFit-L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Modelo Gradilla SoftFit L
Cantidad 10 Racks/Pk., 5 Paq./Cs.
Tipo de producto Rack para puntas de pipeta
Para utilizar con (equipo) 20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip
Línea de productos ART SoftFit