Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Empty Racks for use with SoftFit-L Reload Inserts and Reload System Towers
Descripción
Las gradillas vacías ART SoftFit L™ de Thermo Scientific™, en combinación con las torres de recarga e insertos SoftFit-L, ofrecen una opción de embalaje respetuosa con el medio ambiente con menos residuos de plástico que las gradillas tradicionales.Compatible con insertos de recarga y torres de recarga ART SoftFit-L.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Modelo | Gradilla SoftFit L |
| Cantidad | 10 Racks/Pk., 5 Paq./Cs. |
| Tipo de producto | Rack para puntas de pipeta |
| Para utilizar con (equipo) | 20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip |
| Línea de productos | ART SoftFit |