Learn More
Tiocianato sódico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
A compound used to convert alkyl halides into the corresponding alkylthiocyanates. Undergoes nucleophilic substitution reactions with phase-transfer catalysts. Silver thiocyanate may be used as well, the precipitation of insoluble silver halides help simplify workup. Treatment of isopropyl bromide with sodium thiocyanate in a hot ethanolic solution affords isopropyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Compuesto utilizado para convertir los haluros de alquilo en los alquiltiocianatos correspondientes. Sufre reacciones de sustitución nucleofílica con los catalizadores de transferencia de fase. El tiocianato de plata también puede usarse; la precipitación de haluros de plata insolubles ayuda a simplificar el trabajo. El tratamiento del bromuro de isopropilo con tiocianato de sodio en una solución etanólica caliente ofrece tiocianato de isopropilo.
Solubilidad
Soluble en agua (1250 g/l), alcohol y acetona.
Notas
Higroscópico; proteger de la humedad y el agua. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado.
Compuesto utilizado para convertir los haluros de alquilo en los alquiltiocianatos correspondientes. Sufre reacciones de sustitución nucleofílica con los catalizadores de transferencia de fase. El tiocianato de plata también puede usarse; la precipitación de haluros de plata insolubles ayuda a simplificar el trabajo. El tratamiento del bromuro de isopropilo con tiocianato de sodio en una solución etanólica caliente ofrece tiocianato de isopropilo.
Solubilidad
Soluble en agua (1250 g/l), alcohol y acetona.
Notas
Higroscópico; proteger de la humedad y el agua. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium thiocyanate |
Punto de fusión | 287°C |
Densidad | 1.74 |
pH | 6 to 8 |
Olor | Odorless |
Cantidad | 5000 g |
Beilstein | 3594965 |
Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
Índice Merck | 14,9327 |
Información de solubilidad | Soluble in water (1250g/L),alcohol,and acetone. |