missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Sodium Potassium ATPase Alpha 1 Polyclonal antibody specifically detects Sodium Potassium ATPase Alpha 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Sodium Potassium ATPase Alpha 1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 1 polypeptide, EC 3.6.3, EC 3.6.3.9, K-ATPase alpha-1 subunit, K-ATPase catalytic subunit alpha-A protein, MGC3285, MGC51750, Na, Na(+)/K(+) ATPase alpha-1 subunit, Na, K-ATPase, alpha-A catalytic polypeptide, Na+, K+ ATPase alpha subunit, Na+/K+ ATPase 1, sodium pump 1, Sodium pump subunit alpha-1, sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-1, sodium-potassium-ATPase, alpha 1 polypeptide |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 551-850 of human ATP1A (NP_000692.2). RVLGFCHLFLPDEQFPEGFQFDTDDVNFPIDNLCFVGLISMIDPPRAAVPDAVGKCRSAGIKVIMVTGDHPITAKAIAKGVGIISEGNETVEDIAARLNIPVSQVNPRDAKACVVHGSDLKDMTSEQLDDILKYHTEIVFARTSPQQKLIIVEGCQRQGAIVAVTGDGVNDSPALKKADIGVAMGIAGSDVSKQAADMILLDDNFASIVTGVEEGRLIFDNLKKSIAYTLTSNIPEITPFLIFIIANIPLPLGTVTILCIDLGTDMVPAISLAYEQAESDIMKRQPRNPKTDKLVNERLI |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?