Learn More
Polifosfato sódico, puro, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 390930050
Detalles adicionales : CAS : 50813-16-6 Peso : 5.05000kg
Envase | Frasco de plástico |
---|---|
Cantidad | 5kg |
50813-16-6 | |
MFCD00134118 | |
hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate |
Especificaciones
Sodium polyphosphate | |
(NaPO3)n | |
15, 8773 | |
Solubility in water: 1000g/l (20°C) | |
65 to 70% | |
0.03% max | |
Frasco de plástico | |
0.1% max | |
600.0°C |
50813-16-6 | |
MFCD00134118 | |
hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate | |
Polvo cristalino | |
Pure | |
0.01% max. | |
Solubility in water: 1000g/l (20°C). | |
Blanco | |
5kg |
Seguridad y manipulación
- Sodium polyphosphate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.