Learn More
Polianetolsulfonato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
140.00€ - 1905.00€
CAS | 55963-78-5 |
---|---|
Fórmula molecular | (C10H11NaO4S)n |
Peso molecular (g/mol) | NaN |
Número MDL | MFCD00148427 |
Clave InChI | JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L |
Sinónimo | sodium anethole sulfite, polyanetholesulfonate, polyanethol sulfonate, benzene, 1-methoxy-4-1-propenyl-, e-, homopolymer, sulfonated, sodium salt, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene sulfite |
PubChem CID | 6434512 |
SMILES | CS(=O)(=O)O[Na].COC1=CC=C(C=C1)C(-*)C(C)-* |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10667391
|
Thermo Scientific Acros
419630250 |
25 g |
140.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10413171
|
Thermo Scientific Acros
419631000 |
100 g |
403.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11914721
|
Thermo Scientific Acros
419635000 |
500 g |
1905.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
55963-78-5 | |
NaN | |
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L | |
6434512 |
(C10H11NaO4S)n | |
MFCD00148427 | |
sodium anethole sulfite, polyanetholesulfonate, polyanethol sulfonate, benzene, 1-methoxy-4-1-propenyl-, e-, homopolymer, sulfonated, sodium salt, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene sulfite | |
CS(=O)(=O)O[Na].COC1=CC=C(C=C1)C(-*)C(C)-* |
Especificaciones
Sodium polyanetholesulfonate | |
Claro a blanco | |
Auténtico | |
(C10H11NaO4S)n | |
14,8666 | |
Solubility in water: soluble. | |
CS(=O)(=O)O[Na].COC1=CC=C(C=C1)C(-*)C(C)-* | |
NaN | |
Polvo o cristales |
55963-78-5 | |
5.0 to 7.0 (1% aq. soln.) | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00148427 | |
sodium anethole sulfite, polyanetholesulfonate, polyanethol sulfonate, benzene, 1-methoxy-4-1-propenyl-, e-, homopolymer, sulfonated, sodium salt, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene sulfite | |
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L | |
sodium 1-methoxy-4-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene sulfite | |
6434512 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only