Learn More
n-Dodecilsulfato de sodio, ultrapuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
15416279 25 g 25 g
15426279 100 g 100 g
15436279 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15416279
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64241.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-dodecilsulfato de sodio es un detergente aniónico utilizado para funcionar como un desnaturalizante de proteínas. Se utiliza principalmente en detergentes para ropa con muchas aplicaciones de limpieza. Se aplica en la determinación del peso molecular de proteínas por electroforesis de gel de poliacrilamida y en el análisis de hemoglobina. En los productos alimenticios, se utiliza como agente emulsionante y como ayuda para batir. Se encuentra ampliamente en dentífricos, champús, cremas de afeitar y formulaciones de baño de burbujas debido a su efecto espesante y su capacidad de crear espuma.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n-Dodecyl sulfate sodium salt; Sodium lauryl sulfate
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium n-dodecyl sulfate
Color Blanco
Forma física Polvo
Punto de fusión ∼206°C
Cantidad 25 g
Notas de grado de pureza Ultrapure
Fórmula lineal CH3(CH2)11OSO3Na
Número UN UN2926
Beilstein 3599286
Índice Merck 14,8636
Información de solubilidad Soluble in water; Slightly soluble in ethanol.
Nombre IUPAC Sodio; sulfato de dodecilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium n-dodecyl sulfate, ultrapure
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.