Learn More
Solución estándar de hidróxido sódico, Honeywell™
Código de producto. 15676780 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 15676780
Marca: Honeywell-Fluka 713951L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, NaOH 0,1 M (0,1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide standard solution
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Fórmula lineal NaOH
Número MDL MFCD00003548
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide