Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrico, NaOH 0,2 M (0,2N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15694900 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
paquete de 6
Código de producto. 15694900
Marca: Honeywell-Fluka 352616X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, NaOH 0,2 M (0,2N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
Nombre de nota Volumetric, 0.2 M NaOH (0.2N)
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥99.0000%, ≥0.5000%
% máx. CAS >99%, <1.0000%
Fórmula lineal NaOH
Concentración 0.2 M NaOH (0.2N)
Número UN UN1824
Densidad 1.000 g/cm3
Cantidad 6 x 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Grado volumétrico
Envase Frasco de polietileno