Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrica, react. farmacopea europea, 1 M NaOH (1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072167 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
10 L
20 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de plástico
RECIPIENTE VOLPAC™
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
20 litros
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15634890 1 L Frasco de plástico 1 litro
15674890 5 L RECIPIENTE VOLPAC™ 5 litros
15664890 5 L Frasco de plástico 5 litros
15684890 6 x 1 L Frasco de plástico paquete de 6
15624890 10 L RECIPIENTE VOLPAC™ 10 litros
15614890 10 L - 10 litros
15654890 4 x 5 L Frasco de plástico paquete de 4
15644890 20 L - 20 litros
8 options
Código de producto. 15634890
Proveedor: Honeywell-Fluka 352561L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, react. farmacopea europea, 1 M NaOH (1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
Fórmula lineal NaOH
Concentración 1M
Número UN UN1824
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hidróxido de Sodio 1N
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda