Learn More
Solución de hidróxido sódico, Purum, ≥32 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071725 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
35 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
35 Kg
5 litros
paquete de 4
15670790 2.5 L 2.50 litro
15610800 5 L 5 litros
15690790 4 x 2.5 L paquete de 4
15600800 4 x 5 L paquete de 4
15680790 35 kg 35 Kg
5 options
Código de producto. 15670790
Marca: Honeywell-Fluka 052112.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Purum,≥32%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide Solution
Fórmula lineal NaOH
Número UN 1824
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Porcentaje de pureza ≥32%
Grado purum
Presión de vapor 3mmHg (37°C)