Learn More
Sodium hydroxide solution, 50% in H2O, Honeywell
Código de producto. 15668400 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
4 L
18 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
18 litros
25 ml
4 litros
500 ml
15668400 25 mL 25 ml
15665460 100 mL 100 ml
15695460 500 mL 500 ml
15685460 1 L 1 litro
15678400 4 L 4 litros
15675460 18 L 18 litros
6 options
Código de producto. 15668400
Marca: Honeywell Research Chemicals 41541325ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
50% in H2O
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
Fórmula lineal NaOH
Concentración 50% in H2O
Número UN UN1824
Densidad 1.515g/mL at 25°C
Cantidad 25 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Presión de vapor 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda