Learn More
Solución de hidróxido sódico 0,1 M (0,1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073194 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ampolla
6 Ampules
Tamaño de la unidad:
1 AMP
6 AMP
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10468790 1 ampolla 1 AMP
10070200 6 Ampules 6 AMP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10468790 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7660C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
HNaO, número de CAS-1310-73-2, hidróxido sódico, hidróxido sódico na oh, soda cáustica, soda cáustica, ascarite, hidróxido de sodio, hidrato de sodio, solución de hidróxido sódico, soda, cáustica, aetznatron, 6 ampollas, 100 °C, CHEBI:32145, incoloro, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodio;hidróxido, 3548, 39,997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hidróxido sódico, soda cáustica, hidrato de sodio, Hidróxido de sodio, soda caústica, hidróxido sódico na oh, solución de hidróxido sódico, soda, cáustica, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 100 °C
Cantidad 1 ampolla
Envase Ampolla
Presión de vapor 23 y 20
Forma física Líquido