Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.111M (0.111N), for analysis of milk, Fisher Chemical™
Código de producto. p-8825002 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
15958776 1 L 1 litro
15968776 5 L 5 litros
2 options
Código de producto. 15958776
Marca: Fisher Chemical J/7670/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Volumetric sodium hydroxide solution suitable for the determination of the acidity of milk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 L
Normalidad 0.111
Envase Frasco de plástico de HDPE
Trazabilidad según el NIST Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk
Forma física Líquido