Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,05M, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15634880 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
paquete de 6
15634880 6 x 1 L paquete de 6
15624880 500 mL 500 ml
15614880 1 L 1 litro
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15634880
Marca: Honeywell-Fluka 352496X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Volumétrico, NaOH 0,05 M (0,05N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
Nombre de nota volumetric, 0.05 M NaOH (0.05N)
Fórmula lineal NaOH
Número UN NONH for all modes of transport
Cantidad 6 x 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Presión de vapor 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide solution
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.