Learn More
Hidróxido sódico, solución 0,01 N, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 12666727 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
12666727 2.5 L 2.50 LT
1 options
Código de producto. 12666727
Marca: Fisher Chemical J/9010/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-73-2
Punto de fusión 0°C
Fórmula molecular HNaO
Número MDL 3548
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 2.5 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido