Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,01 M, Chem-Lab
Código de producto. 11903213
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. 11903213
Marca: Chem-Lab CL05.1408.1000
Se utiliza en aplicaciones de laboratorio, titulaciones y TMAR. La solución de hidróxido sódico, 0,01 M, Chem-Lab es una potente base, además de ser altamente cáustica. Se utiliza para aumentar la alcalinidad de una mezcla, neutralizar ácidos y producir sales de sodio. Un litro de la solución contiene 0,4 g de NaOH.
El hidróxido sódico se utiliza en muchos sectores, principalmente como una potente base química en la fabricación de celulosa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes, además de como limpiador de drenaje.
Especificaciones
pH >13
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Concentración 0.01M
Densidad 1.00g/mL
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Water Soluble
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,4 g de NaOH por 1 l de H2O
Normalidad 0.01 N (±0.00002, 20°C)
Olor Odorless
Disolvente o matriz Water
Forma física Líquido