Learn More
Hidróxido de sodio, uso con reactivos, 97 %, malla 20 a 40, Honeywell™
Código de producto. 15665140 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
12 kg
25 kg
Envase:
Drum with Inliner
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tambor con revestimiento interno
Tamaño de la unidad:
12 Kg
2.50 Kg
25 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15665140 500 g Poly Bottle 500 g
15645140 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15635140 12 kg Tambor con revestimiento interno 12 Kg
15655140 25 kg Drum with Inliner 25 Kg
4 options
Código de producto. 15665140
Marca: Honeywell Research Chemicals 367176500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, microesferas, malla 20-40, 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Colorless or White
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 318°C
Fórmula lineal NaOH
Número UN UN1823
Densidad 2.13g/cm3
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Densidad del vapor >1 (vs air)
Presión de vapor 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Forma física Beads
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.