Learn More
Sodium Hydroxide, purum p.a., ≥98% (T), ACS Reagent, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals ProductosDescripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide |
| Fórmula lineal | NaOH |
| Número UN | UN1823 |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 40g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥98% (T) |
| Densidad del vapor | >1 (vs air) |
| Presión de vapor | 3 mmHg (37°C), 18 mmHg (20°C) |