Learn More
Hidróxido sódico, puro, solución al 2 % (v/v), Fisher Chemical
Código de producto. 12867182 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. 12867182
Marca: Fisher Chemical J/9013/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Número MDL 3548
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 500 mL
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 23 &20
Forma física Líquido