Learn More
Hidróxido sódico, extra puro, SLR, pellets, Fisher Chemical
Código de producto. 10665502 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
3 Kg
5 KG
500 GR
Código de producto. 10665502
Marca: Fisher Chemical S/4880/63
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
pH 14
Color Blanco
Punto de ebullición 1390 °C
Punto de fusión 318 °C
Cantidad 3 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1mbar 700
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.