Learn More
Hidróxido sódico, certificado AR para análisis, solución al 30 %, d=1,33, Fisher Chemical
Código de producto. 10263912 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
5 litros
10263912 2.5 L 2.50 LT
10060622 1 L 1 LT
15960957 5 L 5 litros
3 options
Código de producto. 10263912
Marca: Fisher Chemical S/4950/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Punto de ebullición 120 °C
Punto de fusión 8 °C
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Cantidad 2.5 L
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, 30% solution, d=1,33
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide