Learn More
Hidróxido sódico, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10714971 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10714971 1 kg 1 Kg
10724971 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10714971 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0405.1000
Cumple las especificaciones de reactivos para las pruebas de monografías de la Farmacopea europea. Para uso en laboratorio, síntesis orgánica e investigación rutinaria.
Un grado de productos químicos son para uso en laboratorio, para síntesis orgánica y para la investigación rutinaria generalmente controlada por criterios físicos y a menudo por ensayo (por GC).
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Color Blanco
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 319°C
Notas de grado de pureza Meets reagent specifications for testing Ph. Eur. monographs
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0–100.5%
Densidad 2.13g/cm3 at 20°C
Información de solubilidad In water: 420g/L at 20°C
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.997g/mol
Grado BAKER
Identificación Passes test
Olor Odorless
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.