Learn More
Hidróxido sódico, 98 %, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. p-7138032 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
Artikelnummer. Cantidad unitSize
10070490 0.5 kg 500 g
10488040 5 kg 5 Kg
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10070490
Marke: JT Baker 0402.0500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Producto químico de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Color Blanco
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 319°C
Densidad 2.13g/cm3 at 20°C
Información de solubilidad 420g/L H2
Cantidad 0.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.997g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado BAKER ANALYZED
Olor Odorless
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma física Sólido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Sicherheitshinweis
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.