Learn More
Hidróxido sódico, 98 %, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10070490 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10070490 0.5 kg 500 g
10488040 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10070490 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0402.0500
Producto químico de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Color Blanco
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 319°C
Densidad 2.13g/cm3 at 20°C
Información de solubilidad 420g/L H2
Cantidad 0.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.997g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado BAKER ANALYZED
Olor Odorless
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.