Learn More
Hidróxido sódico, 5 M
Código de producto. 11903243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
10 L
Envase:
473mL
10L
Tamaño de la unidad:
10 litros
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11903243 5 L 473mL 5 litros
11923253 10 L 10L 10 litros
2 options
Código de producto. 11903243
Marca: Chem-Lab CL05.1425.5000
Especificaciones
Color Incolora
Concentración 200g NaOH/l H2O = 5 N (±0.01/20°C)
Densidad 1.18g/mL
Información de solubilidad Soluble in water
Cantidad 5 L
Olor Odourless
Envase 473mL
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodio hidróxído 5 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide, pellets a.r.