Learn More
Hidróxido sódico, solución con un volumen al 32%, Chem-Lab
Código de producto. 13288303
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
PE
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13288303 2.5 L PE 2.50 litro
1 options
Código de producto. 13288303
Marca: Chem-Lab CL02.4002.2500
Solución pura para uso en laboratorio.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Concentración 432g NaOH / 1L H2O
Número UN UN1824
Densidad 1.349g/mL
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 2.5 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00g/mol
Porcentaje de pureza 32% (weight)
Envase PE
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide