Learn More
Sodium Hydroxide, 32% Solution w/w, for Nitrogen Determination, Fisher Chemical™
Código de producto. p-8825004 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
16254331 1 L 1 litro
16264331 5 L 5 litros
2 options
Código de producto. 16254331
Marca: Fisher Chemical S/4970/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sodium hydroxide solution suitable for use as a titrant for the determination of nitrogen by Kjeldahl method.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de porcentaje de ensayo 32% (w/w)
Cantidad 1 L
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 32% w/w Sodium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide