Learn More
Solución de hidróxido sódico, peso del 30 %, Farmacopea europea, Chem-Lab
Código de producto. 11979212
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 L
Envase:
PE
Tamaño de la unidad:
25 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11979212 25 L PE 25 litros
1 options
Código de producto. 11979212
Marca: Chem-Lab CL02.1407.9025
Para su uso en la determinación de nitrógeno Kjeldahl Cumple con las especificaciones de la Farmacopea europea.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Concentración 400g NaOH / 1L H2O
Número UN UN1824
Densidad 1.33g/mL
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 25 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00g/mol
Porcentaje de pureza 30% (weight)
Envase PE
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide 30 weight % solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide