Learn More
Hidróxido sódico 30 % w/w (40 % w/v), Reagecon
Código de producto. 12694286 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
:
1 L
Código de producto.
12694286 1 L
1 options
Código de producto. 12694286 Proveedor Reagecon N.º de proveedor S30WW1
Hidróxido sódico 30 % w/w (40 % w/v)
  • Hidróxido sódico 30 % w/w (40 % w/v)
Especificaciones
Concentración 30% w/w (40% w/v)
Cantidad 1 L
Envase Frasco de HDPE GL45
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM HYDROXIDE 30% w/w
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide