Learn More
Hidróxido sódico, 1 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10026070 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Envase:
Poly CUBE (HDPE)
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10026070 10 L Poly CUBE (HDPE) 10 litros
1 options
Código de producto. 10026070
Marca: JT Baker 7097.9010
Este artículo no se puede devolver. View return policy
La solución volumétrica de alta calidad está lista para su uso en laboratorios y aplicaciones industriales especializadas.
  • Estandarizado potenciométricamente contra un material de referencia de la norma NIST, hidrogenoftalato de potasio
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-73-2
Punto de fusión 0°C
Notas de grado de pureza Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
Fórmula molecular HNaO
Concentración 0.997–1.003mol/L
Densidad 1g/cm3
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Fully miscible in water
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 10 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.997g/mol
Grado BAKER ANALYZED
Normalidad 1N
Olor Odorless
Envase Poly CUBE (HDPE)
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.