Learn More
Hidróxido sódico, solución volumétrica 0,5N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15528344 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de boca estrecha de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15528344 1 L Frasco de boca estrecha de polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 15528344
Marca: Avantor J.T.Baker 563402
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide, 0.5N Volumetric Solution
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
Envase Frasco de boca estrecha de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.02kg
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.