Learn More
Bolsa en caja de solución volumétrica analítica (AVL) de hidróxido sódico 0,5 M (0,5 N), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
:
10 L
Descripción
- Titulante, titulante estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia.
- Preciso, estable, reproducible y totalmente factorizado.
- Las valoraciones realizadas con este producto, muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
- Se ha demostrado la estabilidad (ya sea abierta o sin abrir) durante la vida útil de este producto.La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
- Certificado por Reagecon' según un método de ensayo acreditado ISO 17025 (INAB Ref.: 264T)
- Certificado según una especificación del ± 0,1 %.
- El producto es un reactivo con concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato dispensador a una muestra (analito), hasta que se considera que se ha completado una reacción entre los dos líquidos.
- Puede utilizarse para titulaciones manuales, o titulaciones automáticas, para determinar los puntos finales mediante la detección de alguna de las diversas propiedades.
- Las valoraciones ácido/base, también llamadas valoraciones de neutralización, se utilizan para determinar la cantidad de ácido/base en una muestra o la sustancia que puede convertirse en ácido/base.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.5M (0.5N) |
| Cantidad | 10 L |
| Envase | Recipiente de Bag-in-Box |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- SODIUM HYDROXIDE 0.5N (0.5M)
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide