Learn More
Hidróxido de sodio 0,313 M para uso en laboratorio y titulación, laboratorio Chem
Código de producto. 15943947
Change view
Click to view available options
:
Hidróxido de sodio 0,313 M para uso en laboratorio y titulaciones, 2,5 l
Código de producto.
15943947 Hidróxido de sodio 0,313 M para uso en laboratorio y titulaciones, 2,5 l
1 options
Código de producto. 15943947
Marca: Chem-Lab CL05.1456.2500
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-73-2
Punto de fusión 0°C
Concentración 0.313 M
Densidad 1.02 g/mL
Cantidad 2.5 L
Peso molecular (g/mol) 40
Envase Polietileno
Trazabilidad según el NIST Reference standards acc. NIST SRM 723e
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide 0.313 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide