Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,25 M, Chem-Lab
Código de producto. 11953223
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
11953223 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 11953223
Marca: Chem-Lab CL05.1414.1000
Se utiliza en aplicaciones de laboratorio y en titulaciones. La solución de hidróxido sódico, 0,25 M, Chem-Lab es una potente base, además de ser altamente cáustica. Se utiliza para aumentar la alcalinidad de una mezcla, neutralizar ácidos y producir sales de sodio. Un litro de la solución contiene 10g de NaOH.
El hidróxido sódico se utiliza en muchos sectores, principalmente como una potente base química en la fabricación de celulosa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes, además de como limpiador de drenaje.
Especificaciones
pH >12
Color Colorless
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Concentración 0.25M
Densidad 1.01g/mL
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Soluble in Water
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10g de NaOH por 1 l de H2O
Normalidad 0.25 N (±0.0005, 20°C)
Olor Odorless
Disolvente o matriz Water
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • sodio hidroxido 0.25 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide